34115-M
N-Ethylmaleimide
Sulfhydryl alkylating reagent that inhibits H+-ATPase and suppresses the short circuit current (IC₅₀ = 22 µM) in pancreatic duct cells.
Synonyme(s) :
N-Ethylmaleimide, NEM
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 5 mg/mL
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
H+-ATPase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Neve, E.P.A., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 57.
Cain, K., et al. 1994. Biochem. Cell Biol.72, 631.
Banger, K.K., et al. 1993. Biochem. J. 290, 199.
Mattingly, J.R., Jr., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 3925.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72.9 °C - closed cup