692905
N-Ethyl-d5-maleimide
99 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
NEM (ethyl-d5)
1 250,00 $
About This Item
1 250,00 $
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Pf
43-46 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3/i1D3,2D2
Clé InChI
HDFGOPSGAURCEO-ZBJDZAJPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To synthesize isotopic silica nanotag by reacting with silica precursor 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (MPTMS) for multiplexed ion beam imaging.[1]
- As an isotopic internal standard to determine the ratio of glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG) in cultured cells using HPLC-UV and LC-QTOF-MS.[2]
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup