328501
ERO1 Inhibitor II, EN460
Synonyme(s) :
ERO1 Inhibitor II, EN460, ( Z)-2-Chloro-5-(4,5-dihydro-5-oxo-4-((5-phenyl-2-furanyl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, ( Z)-2-Chloro-5-(5-oxo-4-((5-phenylfuran-2-yl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, (Z)-2-Chloro-5-(4,5-dihydro-5-oxo-4-((5-phenyl-2-furanyl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, (Z)-2-Chloro-5-(5-oxo-4-((5-phenylfuran-2-yl)methylene)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
267,00 $
About This Item
267,00 $
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
red
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Blais, J.D., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 20993.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable