Principaux documents
07-412
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-diméthyl-arginine, symétrique (SYM10)
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
Anti-SYM10, Anticorps anti-diméthylarginine symétrique, Anticorps de détection anti-diméthylarginine
200 μL
669,00 $
669,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μL
669,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
669,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Arg)
Description générale
La méthylation de l'arginine est une modification post-traductionnelle qui entraîne la formation d'arginines diméthylées asymétriques et symétriques (aDMA et sDMA).
Ne reconnaît pas les peptides non méthylés, les peptides contenant des arginines asymétriquement diméthylées ou un peptide contenant une seule diméthylarginine symétrique.
Spécificité
Reconnaît les protéines contenant plusieurs arginines symétriquement diméthylées, notamment la coiline p80 et les protéines Sm B, B′ et D.
Immunogène
Peptide contenant quatre répétitions symétriques de diméthyl-arginine-glycine
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-diméthyl-arginine symétrique (SYM10), est un anticorps polyclonal de lapin de haute qualité permettant de détecter la diméthyl-arginine. Son utilisation a été validée en ICC, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Biologie de la chromatine
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblotting sur des lysats de cellules Jurkat obtenus dans un tampon RIPA
Description de la cible
varie
Forme physique
Antisérum entier de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol. Liquide à -20 °C.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Lysat de cellules Jurkat, référence 12-303.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lindsay M Webb et al.
Frontiers in immunology, 10, 524-524 (2019-04-04)
Multiple sclerosis is an autoimmune disease of the central nervous system (CNS) mediated by CD4+ T cells and modeled via experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Inhibition of PRMT5, the major Type II arginine methyltransferase, suppresses pathogenic T cell responses and EAE.
Joris Paris et al.
Retrovirology, 15(1), 48-48 (2018-07-13)
Nuclear localization of Gag is a property shared by many retroviruses and retrotransposons. The importance of this stage for retroviral replication is still unknown, but studies on the Rous Sarcoma virus indicate that Gag might select the viral RNA genome
Madhumitha Rengasamy et al.
Nucleic acids research, 45(19), 11106-11120 (2017-10-05)
We observed overexpression and increased intra-nuclear accumulation of the PRMT5/WDR77 in breast cancer cell lines relative to immortalized breast epithelial cells. Utilizing mass spectrometry and biochemistry approaches we identified the Zn-finger protein ZNF326, as a novel interaction partner and substrate
Hironari Tamiya et al.
The Journal of clinical investigation, 128(1), 517-530 (2017-12-12)
SHARPIN, an adaptor for the linear ubiquitin chain assembly complex (LUBAC), plays important roles in NF-κB signaling and inflammation. Here, we have demonstrated a LUBAC-independent role for SHARPIN in regulating melanoma growth. We observed that SHARPIN interacted with PRMT5, a
Arginine methylation mediated by the Arabidopsis homolog of PRMT5 is essential for proper pre-mRNA splicing.
Deng, X; Gu, L; Liu, C; Lu, T; Lu, F; Lu, Z; Cui, P; Pei, Y; Wang, B; Hu, S; Cao, X
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null