Principaux documents
1.18488
SAFC
N-Acétyl-DL-tryptophane
greener alternative
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP
Fabrication pharma
1184881000
2 209,00 $
1184885000
9 567,00 $
1184889025
43 115,00 $
2 209,00 $
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Demander un échantillon
Changer de vue
1184881000
2 209,00 $
1184885000
9 567,00 $
1184889025
43 115,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
Beilstein:
89478
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
201-739-3
2 209,00 $
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Demander un échantillon
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Agence
BP
Ph. Eur.
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
crystalline
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impuretés
low in endotoxins
Pf
204-206 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Finding theright excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be acomplicated challenge in formulation. With our application know-how andregulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up,and production.As part of our Emprove® Program, our raw materials are offeredwith extensive documentation facilitating compliance of your pharma andbiopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. OurSAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical andpharmaceutical formulation and production withstands strict quality controlprocedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives . This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
Application
N-Acetyl-D,L-Tryptophanis widely used as a stabilizer in blood derived therapeutics.Due to its lowmicrobial and endotoxin limits, N-Acetyl-DL-tryptophan Emprove® Expert issuitable for high-risk applications.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.