MilliporeSigma
Désoxycholate de sodium An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins.
Désoxycholate de sodium
Désoxycholate de sodium An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins.
Synonyme(s):
Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanique sodium salt, Acide 7-désoxycholique sodium salt, Acide désoxycholique sodium salt
Formule empirique (notation de Hill):
C24H39NaO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.55
Products
Marque
Couleur
Poids de la formule
Forme physique
Niveau de qualité