260964
DNA-PK Inhibitor V
The DNA-PK Inhibitor V, also referenced under CAS 404009-46-7, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
DNA-PK Inhibitor V, AMA37, Aryl Morpholine Analog 37, 1-(2-Hydroxy-4-morpholin-4-yl-phenyl)-phenyl-methanone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N3(CCOCC3)c1cc(c(cc1)C(=O)c2ccccc2)O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-16-12-14(18-8-10-21-11-9-18)6-7-15(16)17(20)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,12,19H,8-11H2
Clé InChI
FALILNHGILFDLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
DNA-PK
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Willmore, E., et al. 2004. Blood,103, 4659.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1