Principaux documents
Z263001
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), clear, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonyme(s) :
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
24 EA
142,00 $
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
142,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE flat liner
colorless bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Joint
Joints threaded neck (20-400)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 24 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216807
Capacité
2 oz (60 mL)
Diam. × H
39 mm × 94 mm
Couleur
clear
Description générale
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
  • Polypropylene caps with choice of liners
Informations légales
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.