281646
2,3-Bis(2-pyridyl)pyrazine
98%
Synonyme(s) :
2,3-Di-2-pyridylpyrazine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
168-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(nc1)-c2nccnc2-c3ccccn3
InChI
1S/C14H10N4/c1-3-7-15-11(5-1)13-14(18-10-9-17-13)12-6-2-4-8-16-12/h1-10H
Clé InChI
WTZDTUCKEBDJIM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- as building block for supermolecular molecules
- in the preparation of luminescent complexes Ru(bpy)2(dpp)2+ and (bpy)2Ru-(dpp)Ru(bpp)24+ [bpy=2,2′-bipyridine]
- in the preparation of binary and ternary systems with V(IV)O and Cu(II) ions
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable