Principaux documents
SYNF472950
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
500 mL, top joint: ST/NS 29/42
Synonyme(s) :
Synthware F472950, glass separatory funnel
1 EA
196,00 $
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
196,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS top29/42
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F472950
Capacité
500 mL
500 mL
Catégories apparentées
Description générale
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.