259580
2-Deoxy-D-galactose
Hexose analog that can be incorporated into rat gangliosides GM2 and GD3 in positions normally occupied by galactose.
Synonyme(s) :
2-Deoxy-D-galactose
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
VRYALKFFQXWPIH-HSUXUTPPSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kohla, G., et al. 1993. FEBS Lett. 327, 63.
Dam, T.K. 1992. Mol. Cell. Biochem. 117, 1.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable