234184-M
Collagen, Type II, Bovine Joint Cartilage
Synonyme(s) :
Collagen, Type II, Bovine Joint Cartilage
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized solid (Salt-free)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Boissier, M.-C., et al. 1990. Arthritis Rheum. 33, 1.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable