219557
Cerulenin
from Cephalosporium caerulens, ≥98% (TLC), solid, de novo phospholipid synthesis inhibito, Calbiochem
Synonyme(s) :
Cerulenin, Cephalosporium caerulens
About This Item
Produits recommandés
product name
Cerulenin, Cephalosporium caerulens, An antifungal antibiotic that inhibits sterol and fatty acid biosynthesis.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
acetone: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H17NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(14)10-11(16-10)12(13)15/h2-3,5-6,10-11H,4,7-8H2,1H3,(H2,13,15)/b3-2+,6-5+/t10-,11-/m1/s1
Clé InChI
GVEZIHKRYBHEFX-NQQPLRFYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
sterol & fatty acid biosynthesis
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Inokashi, J., et al. 1994. Mol. Gen. Genet. 244, 90.
Schneider, F., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1152, 243.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable