Principaux documents
208290
Millipore
Chlorure de calcium dihydrate
ACS Reagent Grade.
Synonyme(s) :
CaCl₂
1 KG
178,00 $
178,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
178,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CaCl2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.25
178,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 141659
Essai
≥99% (by assay)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Pf
176 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
ACS Reagent Grade.
ACS Reagent Grade. pH 4.5-8.5.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitution
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable