Principaux documents
1.93699
Supelco
Potassium aluminium sulfate dodecahydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
About This Item
Formule linéaire :
KAl(SO4)2 · 12 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[Al]1(O[S](=O)(=O)O1)O[S](=O)(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Clé InChI
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1