Principaux documents
1.93230
Supelco
Hydrogénophosphate de dipotassium trihydraté
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HK2O4P · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
anhydrous
Forme
solid
pH
9.2(- weakly alkaline)
Pf
>450 °C (> 842 °F)
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
Clé InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93230.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93230.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93230.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable