Principaux documents
1.05104
Supelco
Phosphate de potassium dibasique
anhydrous for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Phosphate de potassium dibasic, Dipotassium phosphate, Hydrogénophosphate dipotassique, sec.-Phosphate de potassium
1 KG
388,00 $
25 KG
2 280,00 $
50 KG
4 690,00 $
388,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
388,00 $
25 KG
2 280,00 $
50 KG
4 690,00 $
About This Item
Formule linéaire :
K2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-834-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
388,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perte
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
1600 g/L
Densité
2.44 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
700‑1000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.0010%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Bromination of aromatic compounds by residual bromide in sodium chloride matrix modifier salt during heated headspace GC/MS analysis : cette recherche évalue le rôle du phosphate de potassium dibasique dans la bromation des composés aromatiques, offrant des perspectives pour son application en analyse GC/MS (Fine et al., 2013).
  • Purification of porcine pancreatic lipase by aqueous two-phase systems of polyethylene glycol and potassium phosphate : l'étude détaille l'utilisation du phosphate de potassium dibasique dans la purification de la lipase pancréatique porcine au moyen d'un système aqueux à deux phases, démontrant son utilité dans les procédés de séparation biochimique (Zhou et al., 2013).
  • Cloning, purification, crystallization and preliminary X-ray crystallographic analysis of a cyclophilin A-like protein from Piriformospora indica : cet article scientifique aborde l'utilisation du phosphate de potassium dibasique dans le procédé de cristallisation d'une protéine de type cyclophiline A, contribuant à la recherche en biologie structurale (Bhatt et al., 2012).
  • A validated enantioselective HPLC assay of dexibuprofen in dexibuprofen tablet formulations : le phosphate de potassium dibasique est utilisé pour développer une analyse par HPLC énantiosélective dédiée au dexibuprofène, améliorant ainsi les techniques d'analyse pharmaceutique (Awad et al., 2012).
  • Monitoring of phenylurea and propanil herbicides in river water by solid-phase-extraction high performance liquid chromatography with photoinduced-fluorimetric detection : l'étude emploie le phosphate de potassium dibasique dans l'analyse des herbicides dans l'eau des rivières, illustrant son application dans la surveillance environnementale et l'évaluation de la qualité de l'eau (de la Peña et al., 2003).
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie) : ≥ 99,0 %
pH (5 % eau) : 8,7 - 9,3
Chlorure (Cl) : ≤ 0,003 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,005 %
Azote total (N) : ≤ 0,001 %
Métaux lourds (exprimé en Pb) : ≤ 0,0005 %
Fe (Fer) : ≤ 0,0010 %
Na (sodium) : ≤ 0,5 %
Perte au séchage (130 °C) : ≤ 1,0 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf