189826
5-Aza-2′-Deoxycytidine
≥98% (HPLC), liquid, DNA methyltransferase inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
InSolution 5-Aza-2′-Deoxycytidine, Decitabine
About This Item
Produits recommandés
product name
5-Aza-2′-Deoxycytidine, InSolution, ≥98%, DNA methyltransferase inhibitor
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)
Clé InChI
XAUDJQYHKZQPEU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Autres remarques
Takebayashi, S., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.288, 921.
Zhu, W.G., et al. 2001. Cancer Res.61, 1327.
Hopkins-Donaldson, S., et al. 2000. Cancer Res.60, 4315.
Haaf, T. 1995. Pharmacol. Ther.65, 19.
Jones, P.A., and Taylor, S.M. 1980. Cell20, 85.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)