171255-M
Ampicillin, Sodium Salt, Sterile, Tissue Culture Grade
sterile, suitable for tissue culture
Synonyme(s) :
Ampicillin, Sodium Salt, Sterile, Tissue Culture Grade
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Technique(s)
tissue culture: suitable
Couleur
yellow
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Clé InChI
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable