1.59004
Acetonitrile solution
with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
392,00 $
About This Item
392,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Acetonitrile with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Pression de vapeur
97 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
LiChrosolv®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
524 °C (refers to pure substance)
Limite d'explosivité
3.0-17 % (v/v) refers to pure substance()
Concentration
0.095-0.105 % (v/v)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
pb
81.6 °C/1013 hPa
Pf
-45.7 °C
Température de transition
flash point 2 °C (refers to pure substance)
Format
mixture
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
2 °C - (refers to pure substance)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
La méthode QuEChERS simplifie la purification des échantillons en vue de l'analyse des pesticides contenus dans les échantillons agro-alimentaires et agricoles.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.