Documents
1.07288
Supelco
n-Pentane
hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Synonyme(s) :
Pentane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.15
Numéro Beilstein :
969132
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-692-4
Nomenclature NACRES :
NA.03
Densité de vapeur
2.48 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
SupraSolv®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
~8.3 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% Water
Résidus d'évap.
≤3.0 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
Point d'ébullition
35-36 °C (lit.)
Pf
−130 °C (lit.)
Température de transition
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Solubilité
0.4 g/L
Densité
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
SupraSolv® hypergrade pour l′analyse des traces organiques est un solvant universel de qualité unique, qui peut être utilisé dans les trois méthodes de détection de chromatographie en phase gazeuse (ECD, FID et MS). Grâce à la grande plage de temps de rétention, même les substances à point d′ébullition faible peuvent être analysées de façon fiable.
Application
Le solvant est utilisé dans des études telles que :
  • la quantification de traces de mercaptans polyfonctionnels odorants dans le vin par GC-MS
  • l'analyse de composés volatils dans des plants de choux de Bruxelles infestés par des insectes herbivores par GC couplée à l'électro-antennographie (EAG)
  • l'analyse de la présence d'herbicides molinate et bentazone dans le sol par GC couplée à un détecteur à ionisation de flamme (FID)
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,9 %
Identité (IR) : conforme
Résidu d′évaporation : ≤ 3,0 mg/l
Eau : ≤ 0,01 %
Couleur : ≤ 10 Hazen
GC/ECD (gamme de rétention allant du 1,2,4-trichlorobenzène au décachlorobiphényle, signaux individuels [étalon lindane]) : ≤ 2 pg/ml
CG/ECD (gamme de rétention allant du dichlorométhane au 1,2,4-trichlorobenzène, signaux individuels [tétrachlorométhane]) : ≤ 1 ng/ml
GC/FID (gamme de rétention allant du n-undécane au n-tétracontane, signaux individuels [étalon n-tétradécane]) : ≤ 2 ng/ml
CG/MSD (plage de rétention allant du n-undécane au n-tétracontane, zone de balayage de 30 à 600 uma, signaux individuels [étalon n-tétradécane]) : ≤ 2 ng/ml
Convient à l′analyse de résidus de pesticides
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
GC-EAG-analysis of volatiles from Brussels sprouts plants damaged by two species of Pieris caterpillars: olfactory receptive range of a specialist and a generalist parasitoid wasp species
Smid HM, et al.
Chemoecology, 12(4), 169-176 (2002)
Selective preconcentration of volatile mercaptans in small SPE cartridges: Quantitative determination of trace odor-active polyfunctional mercaptans in wine
Mateo-Vivaracho L, et al.
Journal of Separation Science, 32(21), 3845-3853 (2009)
Removal of organic contaminants from soils by an electrokinetic process: the case of molinate and bentazone. Experimental and modeling
Ribeiro A, et al.
Separation & Purification Reviews, 79(2), 193-203 (2011)