Principaux documents
5.33004
Supelco
Ammonium acetate
for LC-MS LiChropur
Synonyme(s) :
Ammonium acetate
50 G
345,00 $
345,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
345,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
211-162-9
Nomenclature NACRES :
NB.21
345,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Forme
solid
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
114 °C
Solubilité
1480 g/L
Densité
1.17 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
410 kg/m3
Chaîne SMILES 
[NH4]OC(=O)C
Application(s)
PFAS testing
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Ammonium acetate is commonly used as a buffer ormobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)analysis.[1]
Application
Ammonium acetate can be used as a mobile phaseadditive in hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) for theanalysis of oligonucleotide and siRNA.[1]
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Analytical characterization of DNA and RNA oligonucleotides by hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Huang M, et al.
Journal of Chromatography A, 1648, 462184-462184 (2021)
Articles
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
Learn the tips and tricks of selecting and preparing a suitable mobile phase buffer for your HPLC separations and method developments for samples that contain ionizable compounds.
The application note describes a comparative analysis of plasma protein binding results for free/bound drugs using two different sample extraction steps, with and without agitation.
Learn about Supel™ BioSPME C18 high-throughput devices to determine plasma protein binding and decrease the sample preparation time to less than an hour.
Afficher tout
Protocoles
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf