Principaux documents
1.50640
Supelco
LiChrospher® RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
UNIT
2 850,00 $
2 850,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Kit de validation avec 3 colonnes remplies de sorbants issus de 3 lots différents
Changer de vue
UNIT
2 850,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
2 850,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Kit de validation avec 3 colonnes remplies de sorbants issus de 3 lots différents
Nom du produit
LiChrospher® RP-select B (5µm) LiChroCART 100-4.6, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Ampleur du marquage
11.5% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
HPLC cartridge
LiChrospher® RP-select B is a versatile traditionally produced spherical silica gel carriers with reversed phase properties and with the hydrophobicity of a C-8 phase. This carrier is very well suited for the separation of basic compounds, but with still good properties for the determination of neutral and acidic compounds. This sorbent is packed into a LiChroCART 100-4.6 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Remarque sur l'analyse
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.0
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany