1.50450
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
About This Item
Produits recommandés
product name
SeQuant® ZIC-HILIC™ 5µm,200Å 50 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Matériaux
PEEK-lined stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L114
Gamme de produits
SeQuant®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
550 bar pressure
70 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
ZIC-HILIC bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
200 Å pore size
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40