1.46333
Clear Thioglycollate Medium
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 10 bottles
Synonyme(s) :
Clear FTM, Clear Thioglycollate Broth, CTM, Fluid Thioglycollate Medium Clear
123,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
About This Item
123,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid (ready-to-use)
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type Red screw cap with septum and protector
ready-to-use
Conditionnement
pack of 10 bottles
single packed of (100 ml in 125 ml bottle with red screw cap and septum (10 bottles per box))
Contenance du flacon
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.1
Application(s)
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable