Principaux documents
56180
Supelco
Urée
analytical standard
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
1 G
91,30 $
91,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
91,30 $
About This Item
Formule linéaire :
NH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
Beilstein:
635724
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
91,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Pf
132-135 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C (completely)
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES 
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Produit utilisé pour la dénaturation des protéines et comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Permet de renaturer les protéines des échantillons dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. Peut être utilisé en association avec du chlorhydrate de guanidine et du dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native active.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
A mechanically and electrically self-healing supercapacitor.
Hua Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(22), 3638-3643 (2014-02-21)
Oliver C Witard et al.
Brain, behavior, and immunity, 39, 211-219 (2013-10-15)
The present study examined whether a high protein diet prevents the impaired leukocyte redistribution in response to acute exercise caused by a large volume of high-intensity exercise training. Eight cyclists (VO2max: 64.2±6.5mLkg(-1)min(-1)) undertook two separate weeks of high-intensity training while
Sreenivasa C Ramaiahgari et al.
Archives of toxicology, 88(5), 1083-1095 (2014-03-07)
Immortalized hepatocyte cell lines show only a weak resemblance to primary hepatocytes in terms of gene expression and function, limiting their value in predicting drug-induced liver injury (DILI). Furthermore, primary hepatocytes cultured on two-dimensional tissue culture plastic surfaces rapidly dedifferentiate
Sarah A Ahmed et al.
Medical mycology, 52(7), 689-698 (2014-06-28)
We report the isolation of a novel agent of subcutaneous mycosis from a 45-year-old Indian male immigrant in the United States. Phylogenetic analysis of partial small ribosomal subunit and large ribosomal subunit, internal transcribed spacer, partial translation elongation factor (TEF1)
Andrii Slonchak et al.
Journal of virology, 88(15), 8457-8467 (2014-05-16)
West Nile virus (WNV) is an enveloped virus with a single-stranded positive-sense RNA genome from the Flaviviridae family. WNV is spread by mosquitoes and able to infect humans, causing encephalitis and meningitis that can be fatal; it therefore presents a