1.46316
Bouillon tryptone-soja
closure type, with MPC connector and triple-bagged, bag of 1 × 10 L
Synonyme(s) :
Bouillon trypto-caséine soja : sachets, tubes et ampoules prêts à l'emploi, TSB, CASO, bouillon trypto-caséine soja, bouillon tryptone-soja, bouillon Trypticase-soja, BTS
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; sterile-filtered
Forme
liquid (ready-to-use)
Caractéristiques
closure type with MPC connector and triple-bagged
ready-to-use
Conditionnement
bag of 1 × 10 L
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
aseptic process simulation
pharmaceutical
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Conditionnement : Poche de 10 l avec connecteur MPC et conditionnement sous triple sachet
Synonymes : TSB, CASO, bouillon à l′hydrolysat de caséine et de soja, bouillon tryptone-soja, bouillon tryptique-soja, bouillon trypto-caséine-soja, SCDB
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.