1.46093
Chocolate Agar +LTH - SDV
90 mm ready-to-use plates for enumeration of total aerobic microbial count
Synonyme(s) :
Chocolate Blood agar, CHOC agar, CBA
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
non-compendial
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
2D bar code
ready-to-use
Profondeur
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
Compatibilité
for use with Settle Plate
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
bacteria
fungi
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
Settle plates for isolators and critical cleanrooms