1.10274
Bioindicateur Sterikon® Plus
ampule of 2 mL, To monitor the effectiveness of the autoclaving by steam sterilization
Produits recommandés
Agence
EP
USP
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
ampule of 2 mL
Application(s)
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Bacillus spp.
Description générale
Application
Liaison
Remarque sur l'analyse
Nombre de spores viables par ampoule : 5,0E+05 à 1,0E+07
Développement bactérien (35 °C) : néant
Développement bactérien (60 °C) : présent
Test de performance (6 min, 121 °C) : temps de survie 6 min/121 °C
Test de performance (15 min, 121 °C) : temps de destruction 15 min/121 °C
Valeur D (121 °C) : 1,5 à 2,0 min
Valeur Z : 7,0 à 10,0 °C
Identité : Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
La valeur D est déterminée selon la méthode de Stumbo-Murphy-Cochran.
L'identification bactérienne est contrôlée par le système MicroSeq.
Micro-organisme : Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (sporulation optimisée)
Ampoules : 2 ml
Température de conservation : +2 °C à +8 °C
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.