ERMBD512
Dark Chocolate (Cd, Cu, Mn, Ni)
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERM-BD512
ERM-BD512
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Cadmium (Cd), Copper (Cu), Manganese (Mn), Nickel (Ni)
Trace Elements: Cadmium (Cd), Copper (Cu), Manganese (Mn), Nickel (Ni)
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable