1.32371
Bandelettes Anaerotest™
Test strips to indicate an anaerobic atmosphere., pkg of 50 strips per pack
Synonyme(s) :
Bandelette indicatrice d'anaérobiose
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 strips per pack
Application(s)
pharmaceutical
Compatibilité
Anaerocult™ system
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.