Principaux documents
1.46022
Millipore
Gélose de MacConkey HEIMPLATE
Heimplate, pack of 20-120 plates, ICR Settle plate, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
Milieu MacConkey
20 EA
73,50 $
73,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
20 EA
73,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
73,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Agence
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
ICR Settle plate
Conditionnement
pack of 20-120 plates
Fabricant/nom de marque
Heimplate
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.1 ( in H2O)
Application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Escherichia coli
Description générale
La gélose de MacConkey est un milieu faiblement sélectif pour l'isolement des Enterobacteriaceae, en particulier E. Coli,, dans les produits pharmaceutiques, les aliments, l'eau, et d'autres substances. Les Enterobacteriaceae peuvent être identifiées même en présence de Salmonella et de Shigella. Les sels biliaires et le cristal violet présents dans le milieu inhibent la croissance de la flore microbienne à Gram positif. Le lactose et le rouge neutre, indicateur de pH, permettent de détecter la dégradation du lactose. Les bactéries capables de dégrader le lactose en acides formeront des colonies de couleur rose à rouge. Les bactéries qui ne peuvent pas métaboliser le lactose deviennent incolores. Escherichia coli et d'autres bactéries formant des acides présenteront une zone de sels biliaires précipités autour des colonies.La formulation du milieu (gélose de MacConkey) est préparée conformément aux recommandations des pharmacopées européenne et américaine actuellement en vigueur et supplémentée en neutralisants.
Application
La gélose de MacConkey - Li est conçue pour l′isolement des Enterobacteriaceae, spécifiquement d′E. coli, dans les produits pharmaceutiques, les aliments, l′eau, et d′autres substances dans des environnements contrôlés.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.