Principaux documents
1.46023
Millipore
Gélose mannitol-sel HEIMPLATE
Heimplate, plate diam. 90 mm, ICR Settle plate for long incubation in non-sterile pharmaceuticals -, for Staphylococcus spp.
Synonyme(s) :
MSA, Milieu de Chapman
20 PKG
73,50 $
73,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
20 PKG
73,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
73,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
ICR Settle plate for long incubation in non-sterile pharmaceuticals -
Conditionnement
pack of 20-120 plates
Fabricant/nom de marque
Heimplate
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.4 ( in H2O)
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Staphylococcus spp.
Description générale
La gélose mannitol-sel est une version modifiée de la gélose sélective proposée par Chapman (1945) pour l'isolement et l'identification provisoire de Staphylococcus aureus. Le milieu favorise la croissance de Staphylococcus aureus tandis que sa forte teneur en sel (7,5 %) inhibe la croissance de nombreux autres micro-organismes. Contrairement à la plupart des autres staphylocoques, S. aureus à coagulase-positif est capable de fabriquer des acides à partir du mannitol. Ces bactéries forment donc des colonies jaunes avec des zones jaunes. L'extrait de bœuf, un hydrolysat pancréatique de caséine, et des tissus animaux présents dans le milieu sont des sources de carbone, de composés d'azote, d'acides aminés à chaîne longue, de vitamines, de nutriments traces et d'autres facteurs de croissance essentiels. L'indicateur rouge de phénol facilite la détection de l'acide produit par la fermentation du mannitol.
Application
La gélose mannitol-sel est recommandée pour isoler et identifier de manière présomptive les bactéries Staphylococcus aureus présentes dans les aliments et les produits pharmaceutiques non stériles. Un test de la coagulase devra toutefois être réalisé pour confirmer les résultats.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.