Documents
1.44111
Millipore
Cover Slides
HYCON®
About This Item
Code UNSPSC :
41113035
Nomenclature NACRES :
NA.74
Forme
plate (ready-to-use)
Niveau de qualité
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 100 units
Fabricant/nom de marque
HYCON®
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with Agar Strips
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Cover slides are used with the non-irradiated agar strips, for the detection of airborne microorganisms with RCS® Air Samplers. The cover slides are used to cover the agar surface post sampling and during incubation to avoid cross contamination and false positive results.
Application
Cover slides covers the agar strip surface and prevents contamination post sampling and during incubation.
Informations légales
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.