1.42020
Cyclodextrin HPB
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Cyclodextrin HPB, (2-Hydroxypropyl)-β-Cyclodextrin, HP-B-CD, Hydroxypropyl Betadex
199,00 $
About This Item
199,00 $
Produits recommandés
Agence
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Poids mol.
avg mol wt 1387.2 g/mol
pH
5.0-7.0 (20 g/L in H2O)
Solubilité
450 g/L
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
Température de stockage
15-25°C
Description générale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
752.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 400 °C
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.