1.41517
PARTECK® COAT (Polyvinyl alcohol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Parteck® Polyvinyl alcohol, PVA, PVOH
237,00 $
About This Item
237,00 $
Produits recommandés
Agence
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
Taille des particules
180-260 μm (d50)
Pf
160-240 °C
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Amélioration de la solubilité pour augmenter la biodisponibilité des formulations de formes solides
Excipients fonctionnels Parteck®
Fabrication en continu de formes solides à administration orale
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Formulation de comprimés : excipients fonctionnels pour les technologies de fabrication de comprimés
Description générale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Caractéristiques et avantages
- Excellent surface finishing - improve the appearance of your formulation
- Rapid preparation of coating liquids even at room temperature
- Low viscosity of coating liquids at high polymer concentration – enables reduced process times and enhanced efficiency
- Stable moisture and oxygen barrier - effective protection of moisture-sensitive APIs
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenu apparenté
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.