1.20091
Silice
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
169,00 $
About This Item
169,00 $
Produits recommandés
Agence
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
Taille des particules
17-25 μm (d50)
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
1710 °C
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Solubility enhancement of APIs
- Unparalleled stabilization of the amorphous solid state
- Unique pore structure (6 nm diameter) and a very high surface area (500 m²/g)
- Perfect fit to stabilize poor glass former molecules
- Platform approach to manage API particle and polymorph variation
- No specific equipment/extra capital invest needed to stabilize the amorphous form of APIs
- High-end application support
Conditionnement
1200911000 // Wide necked plastic bottle in corrugated box
1200919025 // Standard PE bag in PE square drum
Informations légales
Application
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.