Documents
1.41354
SAFC
Alcool polyvinylique
5-88, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP, JPE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Alcool polyvinylique, PVA, PVOH
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CHOH-]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111042
Agence
JPE
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
scales
Pf
160-240 °C
Application(s)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Développer une formulation pharmaceutique nécessite de tenir compte de certaines spécificités et de lever des obstacles importants avant de réussir le lancement du médicament final ; on peut notamment citer les contraintes liées à la stabilité de la formulation, à la cinétique de libération ou à la biodisponibilité. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'alcool polyvinylique 5-88 est un polymère de synthèse biocompatible, sans danger du point de vue toxicologique, décrit dans plusieurs pharmacopées. Il fait partie d'une large gamme d'alcools polyvinyliques de qualité pharmaceutique présentant des viscosités, des degrés d'hydrolyse et des poids moléculaires différents, et convient parfaitement à une grande diversité d'applications pharmaceutiques, notamment pour les formes solides, liquides et semi-solides.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Articles
PVA meets all the essential requirements to be used in ophthalmic preparations and offers important benefits compared to HPMC and CMC.