Documents
363065
Sigma-Aldrich
Alcool polyvinylique
Mw 146,000-186,000, 99+% hydrolyzed
Synonyme(s) :
PAA
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CHOH-]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
crystalline powder
crystals
Poids mol.
Mw 146,000-186,000
Chute de bille
55-65 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L'alcool polyvinylique (PVA) est un polymère hydrosoluble à base de vinyle qui peut servir de tensioactif non ionique. Il peut également être utilisé comme polymère biodégradable et peut être incorporé dans les adhésifs, les revêtements, les textiles, les céramiques et les cosmétiques. Il présente notamment une bonne transparence, une grande résistance chimique, une dureté élevée et de bonnes propriétés anti-électrostatiques.
Application
Le PVA peut être utilisé comme agent chélatant dans la synthèse de nanopoudre d'oxyde de zirconium à partir d'hydroxyde de zirconium. Il peut également être utilisé comme biopolymère avec de potentielles applications dans le conditionnement des aliments à base de fibres.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Plastics Materials, 386-397 (1999)
Compostable Polymer Properties and Packaging Applications
Plastic Films in Food Packaging, 217-248 (2013)
Multilayer structures based on annealed electrospun biopolymer coatings of interest in water and aroma barrier fiber-based food packaging applications
Cherpinski A, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 135(24), 45501-45501 (2018)
Novel method for synthesis of metastable tetragonal zirconia nanopowders at low temperatures
Kazemi F, et al.
Ceramics-Silikaty, 55(1), 26-30 (2011)
Muhammad Suhaeri et al.
Theranostics, 8(18), 5025-5038 (2018-11-16)
Skin injuries are frequently encountered in daily life, but deep wounds often poorly self-heal and do not recover completely. In this study, we propose a novel skin patch that combines antibiotic, cell-derived extracellular matrix (ECM) and biocompatible polyvinyl alcohol (PVA)