563900
Alcool polyvinylique
average Mw 130,000, 99+% hydrolyzed
Synonyme(s) :
PVA
175,00 $
About This Item
175,00 $
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Poids mol.
average Mw 130,000
Chute de bille
56-68 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available