1.00286
L-Glutamine
EMPROVE® EXPERT, DAB, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
5-Amide d’acide L-glutamique, Acide (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque, Lévoglutamide
684,00 $
About This Item
684,00 $
Produits recommandés
Agence
DAB
JP
USP
Niveau de qualité
Description
EMPROVE® EXPERT DAB,USP
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Puissance
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
100 g/L
Densité
1.47 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
640 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Description générale
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais