1.32383
Anaerocult™ C
For creating a low-oxygen, high-CO2 atmosphere inside an anaerobic jar, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Microaerophilic growth, Microaerophilic incubation
88,20 $
About This Item
88,20 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
solid
Caractéristiques
Generates an oxygen depleted and CO2-enriched atmosphere in a 2.5 liter anaerobe jar.
Conditionnement
pack of 25 bags
Fabricant/nom de marque
Anaerocult™
Conditions de stockage
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
Application(s)
microbiology
Compatibilité
ANAEROTEST™
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Lungs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.