Principaux documents
1.25054
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (M), volume 1 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (M), 1 ml
1 PKG
253,00 $
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
253,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
240 cm/hr max. flow rate
Colonne, D.I. × Long.
8 mm × 20 mm
Volume
1 mL
Groupe de la matrice active
Methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
~100 mg, BSA binding capacity
Application(s)
gene therapy
mAb
recombinant protein
Technique de séparation
anion exchange
Température de stockage
15-25°C
Description générale
8 x 20 mm
Caractéristiques et avantages
Fractogel® EMD TMAE (M) enables:
  • High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
  • Excellent binding to large viruses at increased loading
  • Homogenous binding with high selectivity and purity
  • Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany