Principaux documents
1.20094
Millipore
Eshmuno® P Resin
Eshmuno® P anti-A, 50 μm mean particle size
Synonyme(s) :
Eshmuno® P anti-A
10 ML
511,00 $
100 ML
4 514,00 $
500 ML
22 575,00 $
5000 ML
Demander
511,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 ML
511,00 $
100 ML
4 514,00 $
500 ML
22 575,00 $
5000 ML
Demander
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
511,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
ligand
(Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B))
Niveau de qualité
Forme
resin
Fabricant/nom de marque
Eshmuno®
Paramètres
>500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
polymer, polyvinyl ether
Taille moyenne des particules
50 μm
Capacité
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
Température de transition
flash point 37.5 °C
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
affinity
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Affinity based chromatography resin designed to remove anti-A isoagglutinin antibodies from plasma-derived Ig
Caractéristiques et avantages
Eshmuno® P anti-A resin enables users to:
  • Reduce trace amounts of anti- A isoagglutinin′s and the patient risk of hemolysis.
  • Improve the users experience with operational flexibility resulting in high productivity.
Conditionnement
  • 1.20094.0100: Eshmuno® P anti-A 100 ml
  • 1.20094.0010: Eshmuno® P anti-A 10 ml
  • 1.20094.0500: Eshmuno® P anti-A 500 ml
  • 1.20094.5000: Eshmuno® P anti-A 5 L
Plastic bottle
Informations légales
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
99.5 °F - closed cup - (own results)
Point d'éclair (°C)
37.5 °C - closed cup - (own results)