Principaux documents
1.17269
Millipore
Battery Charger
for use with MAS-100 Eco®
1172690001
365,00 $
365,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1172690001
365,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103403
Nomenclature NACRES :
NA.74
365,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
plastic hardware
Agence
non-compendial
Gamme de produits
MAS-100®
Caractéristiques
electronic
Fabricant/nom de marque
MAS-100 Eco®
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100 Eco®
Description générale
The MAS-100 Eco® battery charger is an additional accessory for MAS-100 Eco® microbial air sampler. The battery charger for MAS-100 Eco® air sampler has an input voltage of 100 to 240 V/AC (47-63 Hz) and an output voltage of 5 V/DC (500 mA)
Application
The MAS-100 Eco® charger is an additional accessory for MAS-100 Eco® air sampler that is used for microbial monitoring of ambient air in controlled environments. Microbial air sampling devices are extensively used in Food, Beverage and Environmental applications.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
À utiliser avec