Principaux documents
1.09227
Millipore
MAS-100 Eco®
Portable device for counting airborne microorganisms
Synonyme(s) :
Systèmes de contrôle microbiologique de l'air
1 UNIT
9 340,00 $
9 340,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
9 340,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103403
Nomenclature NACRES :
NA.74
9 340,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
aluminum hardware
Niveau de qualité
Caractéristiques
portable ( )
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
MAS-100 Eco®
Poids
1.4 kg
Application(s)
air monitoring
food and beverages
Compatibilité
for use with 90 mm Petri dishes
Température de stockage
room temp
Description générale
L'échantillonneur MAS-100 Eco® est un appareil léger, compact et économique dont la principale source d'alimentation est constituée de batteries NiMH rechargeables classiques. Il présente essentiellement les mêmes fonctionnalités que l'échantillonneur MAS-100 standard, à l'exception du capteur de débit massique. Le MAS-100 Eco® présente les caractéristiques exceptionnelles suivantes :
  • Coût abordable : le MAS-100 Eco® est un échantillonneur d'air fiable et robuste, dont les coûts récurrents sont considérablement réduits du fait de sa compatibilité avec les boîtes de Pétri standards.
  • Reproductibilité : l'appareil est en aluminium et sa technologie est entièrement conçue pour offrir une précision maximale ; son débit d'air est réglé à exactement 100 l/min, conformément aux recommandations des normes applicables.
  • Simplicité : cet appareil est facile à utiliser et le remplacement des boîtes de Pétri s'effectue simplement et sans danger.
  • Polyvalence : la technologie de l'échantillonneur MAS-100 Eco®, qui repose sur le principe de l'échantillonneur d'Andersen, a d'abord été utilisée sur l'échantillonneur MAS-100, qui s'est imposé dans de nombreux secteurs de par le monde.
Application
L'échantillonneur MAS-100 Eco® est un appareil léger, compact et économique spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire.
Composants
Produit fourni avec mallette de transport rigide, batterie, crible perforé de 400 orifices, cache-poussière, chargeur secteur, câble USB et clé Allen de 3 mm
Liaison
Remplace : 1.09227.0002
Informations légales
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articles
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.