Principaux documents
1.09194
Millipore
MAS-100 NT® Ex
suitable for air monitoring in explosion hazard areas
Synonyme(s) :
systèmes de contrôle microbiologique de l'air
1 UNIT
18 060,00 $
18 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
18 060,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103403
Nomenclature NACRES :
NA.74
18 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
aluminum hardware
Agence
according to ISO 14698
Caractéristiques
portable ( )
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
MAS-100 NT® Ex
Poids
2.4 kg (including perforated lid)
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
90 mm Petri dishes
Description générale
Les systèmes de contrôle microbiologique de l'air MAS-100 NT® Ex sont des instruments portatifs de haute performance fonctionnant sur batteries qui reposent sur le principe de l'échantillonneur d'Andersen. Ces appareils compacts mais sophistiqués sont l'option privilégiée par ceux qui exigent une qualité maximale en matière de contrôle microbiologique de l'air. Une certaine quantité d'air ambiant est aspirée à travers un crible perforé de 300 orifices, avant d'être "impactée" sur la surface de milieux de culture disposés dans des boîtes de Pétri standards de 90 à 100 mm ou des boîtes contact de 55 à 60 mm. Les micro-organismes sont impactés sur la gélose puis, après une période d'incubation appropriée, les colonies sont comptées. Le système mesure le débit d'air et le régule à une valeur constante de 100 litres standards/min. Un litre standard par minute (SLM ou SLPM) est ajusté à une température et une pression ambiantes spécifiques. Ainsi, la quantité d'air prélevée est toujours la même, quelles que soient les conditions environnementales. Ces systèmes ont la meilleure précision de débit d'air du marché, à ± 2,5 %, celle des autres appareils pouvant atteindre ± 10 %. Le capteur de débit intégré permet à l'utilisateur de permuter librement les cribles microperforés sans affecter la précision ou l'étalonnage de l'unité. Le MAS-100 NT® Ex est alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable équipée d'un programme de charge intelligent qui lui assure une longue durée de vie sans déchargement quotidien.
Application
Le préleveur d'air MAS-100 NT® Ex est utilisé pour le contrôle microbiologique de l'air ambiant dans les zones à risque d'explosion. Les dispositifs de prélèvement d'air pour le contrôle microbiologique sont très utilisés dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique ainsi que dans les applications agro-alimentaires et environnementales.
Composants
Produit fourni avec mallette de transport rigide, batterie, crible perforé de 300 orifices, cache-poussière, chargeur secteur, câble USB, clé Allen de 3 mm et clé USB avec toute la documentation
Informations légales
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Contenu apparenté
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.