1.17274
MAS-100 NT® avec filtre
portable sampler for microbial air monitoring
Synonyme(s) :
Systèmes de contrôle microbiologique de l'air, Préleveur d'air portatif
19 030,00 $
About This Item
19 030,00 $
Produits recommandés
Matériaux
aluminum hardware
Agence
according to ISO 14698
Caractéristiques
portable
Fabricant/nom de marque
MAS-100 NT®
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with 90 mm Petri dishes
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
Autres remarques
Le couvercle de sécurité est une alternative jetable et prête à l'emploi au crible perforé standard autoclavable en aluminium. Il est fabriqué en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) 100 % recyclable et se présente sous forme de 30 pièces individuelles par emballage, stérilisées et sous double conditionnement. La configuration du tamis micro-perforé du couvercle de sécurité est la même que celle du crible perforé standard, avec 300 orifices de 0,6 mm de diamètre. Cela garantit une vitesse d'impact identique de 19,6 m/s et un d50 nominal de 1,1 µm. La validation simplifiée des taux de récupération, conformément à la norme EN 17141, a généré des valeurs incomparables pour les deux cribles perforés.
Référence : 1.17421
Informations légales
Dispositif de prélèvement d'air
Produit comparable
Produit(s) apparenté(s)
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.