1.16834
TLC aluminum sheets, Silica gel 60 F₂₅₄
pkg of 50 sheets, sheet L × W 5 cm × 10 cm, aluminum support
Synonyme(s) :
Thin Layer Chromatography Plates
245,00 $
About This Item
245,00 $
Produits recommandés
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 50 sheets
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
5 cm × 10 cm
Feuille, L × l
5 cm × 10 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Liaison
Remarque sur l'analyse
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 165 - 235 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
11 - 25
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 34 - 48
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 52 - 67
Typical value determined on a conditioned sheet
Eluent: toluene (45% rel. humidity)