Principaux documents
1.16717
Supelco
Feuilles d'aluminium TLC, Gel de silice 60 F₂₅₄
pkg of 100 sheets, sheet L × W 10 cm × 10 cm, aluminum support
Synonyme(s) :
Plaques TLC avec SiO2 et support en aluminium
100 UNITS
410,00 $
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 UNITS
410,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 100 sheets
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
10 cm × 10 cm
Feuille, L × l
10 cm × 10 cm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
100 feuilles d′aluminium de 10 x 10 cm
Nos plaques de silice conventionnelles pour CCM (TLC) reposent sur notre gel de silice 60 éprouvé, combiné à un agent de liaison polymérique unique en son genre, qui produit une surface très adhérente et dure, résistante aux fêlures et aux cloques et pouvant même accepter les annotations au crayon sans risquer d′endommager la couche.
Application
Plaque de CCM (TLC) en aluminium, gel de silice recouvert de l′indicateur fluorescent F254. Les plaques de CCM avec gel de silice sont fournies en conditionnement de 100 unités de 10 x 10 cm pour les applications de chromatographie sur couche mince.
Remarque sur l'analyse
Surface spécifique (méthode BET, mesure en 5 points) : 480 à 540 m²/g
Volume des pores (Isotherme N₂) : 0,74 à 0,84 ml/g
d 50 (diffraction laser, répartition des tailles) : 9,7 à 11,7 µm
Épaisseur de la couche : 165 à 235 µm
Écart d'épaisseur de couche par plaque : ≤ 40 µm
test colorimétrique
Valeurs hRf
- bleu vif organol, lipophile : 11 à 25
- Ceres Black G, lipophile : 34 à 48
- Ceres Violet-brn, lipophile : 52 à 67
Valeur typique déterminée sur une plaque conditionnée
Éluant : toluène (45 % d'humidité relative)